3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₃F₄N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11100535 Numéro CAS: 1099597-96-2 |