1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₁₀F₁₂O₃S Point d'ébullition: 126 °C/0,5mmHg Point de fusion: 32 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00490197 Numéro CAS: 424-16-8 |