Imprimer
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53583-100MG PC53583-250MG
APOSPC53583-100MGEA 145 EUR
APOSPC53583-100MG APOSPC53583-250MG
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Formule: C₁₀H₈F₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546149
Numéro CAS: 1216700-64-9