4-(Perfluorocyclohexyl)butan-1-ol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₉F₁₁O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06248652 Numéro CAS: 883546-00-7 |