Imprimer
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5355-25G PC5355-5G
APOSPC5355-25GEA 830 EUR
APOSPC5355-25G APOSPC5355-5G
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Formule: C₃H₃F₅O₂·xH₂O
Point d'ébullition: 93…94 °C
Point de fusion: 53…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792902
Numéro CAS: 422-63-9
EINECS: 207-020-0