Imprimer
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-6-chloro-4-trifluoromethoxyaniline
PC53547-1G PC53547-5G PC53547-25G
APOSPC53547-1GEA 94.4 EUR
APOSPC53547-1G APOSPC53547-5G APOSPC53547-25G
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄BrClF₃NO
Poids moléculaire: 290.47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16618925
Numéro CAS: 1228108-74-4