Imprimer
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53533-1G PC53533-250MG PC53533-100MG
APOSPC53533-1GEA 364 EUR
APOSPC53533-1G APOSPC53533-250MG APOSPC53533-100MG
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08111620
Numéro CAS: 87411-31-2