Imprimer
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Coumarin 481, 7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
PC53487-250MG PC53487-100MG PC53487-1G
APOSPC53487-250MGEA 56.7 EUR
APOSPC53487-250MG APOSPC53487-100MG APOSPC53487-1G
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formule: C₁₄H₁₄F₃NO₂
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057313
Numéro CAS: 41934-47-8