Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formule:
C₉H₆BrF₃O₂ Poids moléculaire: 283.0420 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11847338 Numéro CAS: 187331-46-0 |