Imprimer
Isothiocyanate de 2,6-difluorophényle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,3-Difluoro-2-isothiocyanatobenzène
PC5347-1G PC5347-5G
APOSPC5347-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5347-1G APOSPC5347-5G
Isothiocyanate de 2,6-difluorophényle 97%
Isothiocyanate de 2,6-difluorophényle
Formule: C₇H₃F₂NS
Poids moléculaire: 171.17 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C
Densité: 1.325 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041047
Numéro CAS: 207974-17-2
UN: 1760
ADR: 8 II