Imprimer
2-Fluoro-3-nitrophénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC53465-1G PC53465-250MG PC53465-5G
APOSPC53465-1GEA 102 EUR
APOSPC53465-1G APOSPC53465-250MG APOSPC53465-5G
2-Fluoro-3-nitrophénol 97%
2-Fluoro-3-nitrophénol
Formule: C₆H₄FNO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11042443
Numéro CAS: 179816-26-3