Imprimer
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53461-1G PC53461-25G PC53461-5G
APOSPC53461-1GEA 85.7 EUR
APOSPC53461-1G APOSPC53461-25G APOSPC53461-5G
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
Formule: C₇H₃ClFNO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16250625
Numéro CAS: 153403-53-3