Imprimer
1-Bromo-2-chloro-3-fluoro-4-iodobenzène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53459-25G PC53459-5G
APOSPC53459-25GEA 480 EUR
APOSPC53459-25G APOSPC53459-5G
1-Bromo-2-chloro-3-fluoro-4-iodobenzène
1-Bromo-2-chloro-3-fluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₂BrClFI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878167
Numéro CAS: 1000573-03-4