Imprimer
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-iodotoluène, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Chloro-2-iodo-4-(trifluorométhyl)benzène
PC53433-100G PC53433-1KG PC53433-500G
APOSPC53433-100GEA 46.4 EUR
APOSPC53433-100G APOSPC53433-1KG APOSPC53433-500G
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-iodotoluène, grade Technique
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-iodotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃I
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001037
Numéro CAS: 672-57-1
UN: 3265
ADR: 8,II