Imprimer
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Bromo-6-fluorophenyl)ethanone
PC53409-10G PC53409-5G PC53409-25G
APOSPC53409-10GEA 0 EUR
APOSPC53409-10G APOSPC53409-5G APOSPC53409-25G
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 98%
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
Poids moléculaire: 217.04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193629
Numéro CAS: 928715-37-1