Imprimer
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC53374-10G PC53374-1G PC53374-5G
APOSPC53374-10GEA 793 EUR
APOSPC53374-10G APOSPC53374-1G APOSPC53374-5G
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonamide 97%
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₇H₅FN₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16705414
Numéro CAS: 928139-30-4