Imprimer
4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5337-10G PC5337-25G PC5337-100G
APOSPC5337-10GEA 21.9 EUR
APOSPC5337-10G APOSPC5337-25G APOSPC5337-100G
4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure 97%
4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure
Formule: C₇H₈ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204233
Numéro CAS: 2923-56-0