3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-fluoro-4-nitro-1-pyridin-1-one, 3-Fluoro-4-nitropyridine 1-oxide
Formule:
C5H3FN2O3 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00234027 Numéro CAS: 769-54-0 |