Imprimer
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Trifluoromethyl-3-methylfluorobenzene, 4-Fluoro-2-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC53337-100G PC53337-25G
APOSPC53337-100GEA 2870 EUR
APOSPC53337-100G APOSPC53337-25G
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₄
Point d'ébullition: 131,2 °C/760mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972884
Numéro CAS: 80245-26-7