Imprimer
(2,4-Difluorophényl)acétone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-2-one
PC53241-1G PC53241-250MG PC53241-5G
APOSPC53241-1GEA 166 EUR
APOSPC53241-1G APOSPC53241-250MG APOSPC53241-5G
(2,4-Difluorophényl)acétone 97%
(2,4-Difluorophényl)acétone
Formule: C₉H₈F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258866
Numéro CAS: 274682-91-6