Imprimer
3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
PC53221-1G PC53221-250MG
APOSPC53221-1GEA 289 EUR
APOSPC53221-1G APOSPC53221-250MG
3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₅FN₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15526909
Numéro CAS: 1034667-22-5