Imprimer
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53215-100G PC53215-25G PC53215-5G
APOSPC53215-100GEA 208 EUR
APOSPC53215-100G APOSPC53215-25G APOSPC53215-5G
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657548
Numéro CAS: 168971-68-4