Imprimer
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC5316-1G PC5316-5G
APOSPC5316-1GEA 114 EUR
APOSPC5316-1G APOSPC5316-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperidine
Formule: C₁₂H₁₅FN₂O₂
Point de fusion: 33…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03144152
Numéro CAS: 432523-27-8