Imprimer
4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53109-10G PC53109-1G PC53109-5G
APOSPC53109-10GEA 609 EUR
APOSPC53109-10G APOSPC53109-1G APOSPC53109-5G
4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
Formule: C₄H₇F₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1448773-75-8
UN: 1993
ADR: 3,III