Imprimer
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bromodifluoro(trimethylsilyl)methane
PC53035-5G PC53035-25G PC53035-1G
APOSPC53035-5GEA 109 EUR
APOSPC53035-5G APOSPC53035-25G APOSPC53035-1G
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane 97%
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane
Formule: C₄H₉BrF₂Si
Point d'ébullition: 112 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18641931
Numéro CAS: 115262-01-6
UN: 1993
ADR: 3,III