Imprimer
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Methyl-2-trifluoromethylbenzylamine
PC530056-1G PC530056-500MG
APOSPC530056-1GEA 438 EUR
APOSPC530056-1G APOSPC530056-500MG
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine 97%
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02689994
Numéro CAS: 296276-41-0