Imprimer
4-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC53003-5G PC53003-1G
APOSPC53003-5GEA 104 EUR
APOSPC53003-5G APOSPC53003-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂ClF₂N
Numéro MDL: MFCD06660237
Numéro CAS: 886500-41-0