Imprimer
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(4-Fluorophenyl)oxane-4-carboxylic acid
PC530018-1G PC530018-250MG
APOSPC530018-1GEA 536 EUR
APOSPC530018-1G APOSPC530018-250MG
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid 97%
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08144103
Numéro CAS: 473706-11-5