Imprimer
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC530011-1G PC530011-5G
APOSPC530011-1GEA 348 EUR
APOSPC530011-1G APOSPC530011-5G
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₁₄H₁₈FNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427919
Numéro CAS: 479064-88-5