Imprimer
H-D-Phe(3,5-DiF)-OH 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3,5-Difluoro-D-phenylalanine
PC530000-1G PC530000-5G
APOSPC530000-1GEA 111 EUR
APOSPC530000-1G APOSPC530000-5G
H-D-Phe(3,5-DiF)-OH 97%
H-D-Phe(3,5-DiF)-OH
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631988
Numéro CAS: 266360-63-8