Imprimer
Acide 4-bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53000-1G PC53000-25G PC53000-5G
APOSPC53000-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53000-1G APOSPC53000-25G APOSPC53000-5G
Acide 4-bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoïque 98%
Acide 4-bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₃BrFNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08702773
Numéro CAS: 1020717-99-0