Imprimer
Acide 5-nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC5298-100G PC5298-25G PC5298-5G
APOSPC5298-100GEA 87 EUR
APOSPC5298-100G APOSPC5298-25G APOSPC5298-5G
Acide 5-nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluique 97%
Acide 5-nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluique
Formule: C₈H₄F₃NO₄
Poids moléculaire: 235.12 g/mol
Point de fusion: 127…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024509
Numéro CAS: 328-80-3