2-Nitro-4-(trifluorométhoxy)aniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅F₃N₂O₃ Point de fusion: 62…64 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00042326 Numéro CAS: 2267-23-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |