Imprimer
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Nitro-4,5,6-trifluoroaniline
PC5290G-1G PC5290G-5G
APOSPC5290G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5290G-1G APOSPC5290G-5G
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline 97%
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline
Formule: C₆H₃F₃N₂O₂
Poids moléculaire: 192.1 g/mol
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174089
Numéro CAS: 148416-38-0