Imprimer
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5289-1G PC5289-500MG PC5289-5G
APOSPC5289-1GEA 0 EUR
APOSPC5289-1G APOSPC5289-500MG APOSPC5289-5G
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄ClF₃O
Poids moléculaire: 208.57
Point de fusion: 37…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792414
Numéro CAS: 93118-03-7