Imprimer
2-Chloro-3,6-difluorobenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC5286-5G PC5286-1G
APOSPC5286-5GEA 126 EUR
APOSPC5286-5G APOSPC5286-1G
2-Chloro-3,6-difluorobenzamide 98%
2-Chloro-3,6-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄ClF₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631444
Numéro CAS: 261762-40-7