Imprimer
Hexafluorophosphate de nitrosium 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC5280-25G PC5280-5G
APOSPC5280-25GEA 663 EUR
APOSPC5280-25G APOSPC5280-5G
Hexafluorophosphate de nitrosium 96%
Hexafluorophosphate de nitrosium
Formule: F₆NOP
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040324
Numéro CAS: 16921-91-8
UN: 3260
ADR: 8,III