Imprimer
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-3-nitrobenzotrifluoride
PC5277-1G PC5277-5G PC5277-25G
APOSPC5277-1GEA 66.7 EUR
APOSPC5277-1G APOSPC5277-5G APOSPC5277-25G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 99%
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
Poids moléculaire: 206.1220 g/mol
Point de fusion: 48…52 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08532494
Numéro CAS: 24821-17-8