Imprimer
Tétrafluoroborate de nitronium 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitryl tetrafluoroborate
PC5270-100G PC5270-25G PC5270-5G
APOSPC5270-100GEA 745 EUR
APOSPC5270-100G APOSPC5270-25G APOSPC5270-5G
Tétrafluoroborate de nitronium 96%
Tétrafluoroborate de nitronium
Powerful nitrating agent
Formule: BF₄NO₂
Point de fusion: 240 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011432
Numéro CAS: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3260
ADR: 8,II