Imprimer
3-(Trifluorométhyl)-o-anisidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)aniline, 3-(Trifluorométhyl)-2-anisidine, 3-(Trifluorométhyl)-2-méthoxyaniline
PC5268-10G PC5268-5G PC5268-1G PC5268-25G
APOSPC5268-10GEA 373 EUR
APOSPC5268-10G APOSPC5268-5G APOSPC5268-1G APOSPC5268-25G
3-(Trifluorométhyl)-o-anisidine 98%
3-(Trifluorométhyl)-o-anisidine
Formule: C₈H₈F₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08532489
Numéro CAS: 634187-08-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III