2-Nitro-6-(trifluoromethyl)anisole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Methoxy-3-nitrobenzotrifluoride
Formule:
C₈H₆F₃NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08532488 Numéro CAS: 627531-40-2 UN: 1760 ADR: 8 II |