Imprimer
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
PC5266-1G PC5266-5G
APOSPC5266-1GEA 50.9 EUR
APOSPC5266-1G APOSPC5266-5G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol 99%
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05155649
Numéro CAS: 1548-62-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III