Imprimer
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5257-1G PC5257-5G PC5257-10G
APOSPC5257-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5257-1G APOSPC5257-5G APOSPC5257-10G
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Poids moléculaire: 221.14 g/mol
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669644
Numéro CAS: 561304-41-4