Imprimer
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5255-1G PC5255-10G PC5255-5G
APOSPC5255-1GEA 42.2 EUR
APOSPC5255-1G APOSPC5255-10G APOSPC5255-5G
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Formule: C₈H₅F₃O₄
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091003
Numéro CAS: 129644-57-1