Imprimer
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-[3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine, Benzenemethanamine, 3-methoxy-4-(trifluoromethyl)-
PC52466-1G PC52466-250MG
APOSPC52466-1GEA 799 EUR
APOSPC52466-1G APOSPC52466-250MG
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398593
Numéro CAS: 1261854-81-2