Imprimer
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC52461-1G PC52461-5G
APOSPC52461-1GEA 75.4 EUR
APOSPC52461-1G APOSPC52461-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₃
Poids moléculaire: 275.01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660297
Numéro CAS: 886502-90-5