Imprimer
Acide 5-fluoro-2-pyridinecarboxylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Fluoro-2-picolinic acid, 5-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
PC5246-25G PC5246-5G PC5246-100G
APOSPC5246-25GEA 74.1 EUR
APOSPC5246-25G APOSPC5246-5G APOSPC5246-100G
Acide 5-fluoro-2-pyridinecarboxylique 98%
Acide 5-fluoro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄FNO₂
Point de fusion: 164…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114196
Numéro CAS: 107504-08-5