Imprimer
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium (Trifluoromethyl)trimethoxyborate
PC52374-1G PC52374-25G PC52374-5G
APOSPC52374-1GEA 36.4 EUR
APOSPC52374-1G APOSPC52374-25G APOSPC52374-5G
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Potassium trimethoxy(trifluoromethyl)borate
Formule: C₄H₉BF₃KO₃
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22124929
Numéro CAS: 626232-27-7