Imprimer
Methyl-3-trifluoromethylbenzoylacetate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5234-1G PC5234-5G
APOSPC5234-1GEA 63.8 EUR
APOSPC5234-1G APOSPC5234-5G
Methyl-3-trifluoromethylbenzoylacetate 95+%
Methyl-3-trifluoromethylbenzoylacetate
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
Point d'ébullition: 94…96 °C/0,2mmHg
Point éclair: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216522
Numéro CAS: 93618-66-7