Imprimer
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzoyle
PC52237-100G PC52237-500G PC52237-1KG
APOSPC52237-100GEA 56.7 EUR
APOSPC52237-100G APOSPC52237-500G APOSPC52237-1KG
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle 97%
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle
Formule: C₈H₄ClF₃O
Point d'ébullition: 84…85 °C/16mmHg
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,416 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000667
Numéro CAS: 312-94-7
UN: 3265
ADR: 8,II